Merck
CH4005986975
ChemBridge Corporation
2-[(2,6-dimethyl-1-piperidinyl)carbonyl]aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
232.33
MDL番号:
Iupac Name
2-[(2,6-dimethyl-1-piperidinyl)carbonyl]aniline
Inchi Code
1S/C14H20N2O/c1-10-6-5-7-11(2)16(10)14(17)12-8-3-4-9-13(12)15/h3-4,8-11H,5-7,15H2,1-2H3
InChI Key
ZNDUKWZNBHOKHB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6973787
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6973787_sds.pdf