Merck
CH4005857549
ChemBridge Corporation
5-cyclopentyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
169.25
MDL番号:
Iupac Name
5-cyclopentyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C7H11N3S/c8-7-10-9-6(11-7)5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2,(H2,8,10)
InChI Key
MGSBORAJOCQFOK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5651299
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5651299_sds.pdf