Merck
CH4005799726
ChemBridge Corporation
bicyclo[10.1.0]trideca-4,8-diene-13-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.31
MDL番号:
Iupac Name
bicyclo[10.1.0]trideca-4,8-diene-13-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H20O2/c15-14(16)13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(11)13/h3-6,11-13H,1-2,7-10H2,(H,15,16)/b5-3-,6-4+
InChI Key
IOZRVTUKBUOZNP-CIIODKQPSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5185930
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5185930_sds.pdf