安全性情報
NMIQNMR007
Dimethyl terephthalate
NMI Australia
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10O4
CAS番号:
分子量:
194.18
UNSPSCコード:
41116107
認証
NMI Australia certified reference material
メーカー/製品名
NMI Australia
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
InChI Key
WOZVHXUHUFLZGK-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NMIQNMR007-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)