安全性情報
I-058
Supelco
Human Insulin in PBS solution
new
100 μg/mL (PBS pH 7.2), certified reference material, ampule of 0.5 mL, Cerilliant®
別名:
Human Insulin solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C257H383N65O77S6
CAS番号:
分子量:
5807.57
グレード
certified reference material
品質水準
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 0.5 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL (PBS pH 7.2)
フォーマット
single component solution
保管温度
-10 to -25°C
InChI Key
PBGKTOXHQIOBKM-FHFVDXKLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Jan Code
I-058-0.5ML:
試験成績書(COA)