包装
pkg of 1 × 25 mg (870225P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (870225P-500mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 870225P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCCN([H])C(CCC(O)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C41H78NO11P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-40(46)50-35-37(36-52-54(48,49)51-34-33-42-38(43)31-32-39(44)45)53-41(47)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h37H,3-36H2,1-2H3,(H,42,43)(H,44,45)(H,48,49);/q;+1/p-1/t37-;/m1./s1
InChI Key
CSBBOJBLMMDIFP-GKEJWYBXSA-M
詳細
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Jan Code
870225P-500MG:
870225P-25MG:
870225P-BULK:
870225P-VAR:
試験成績書(COA)