Merck
810136P
Avanti
Acyl 06:0 NBD PG
Avanti Research - A Croda Brand 810136P, powder
別名:
1-acyl-2-{6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl}-sn-glycero-3-[phospho-rac-(1-glycerol)] (ammonium salt)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H60N5O11P
CAS番号:
分子量:
745.84
UNSPSCコード:
12352211
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (810136P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 810136P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (810136P-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Jan Code
810136P-1MG:
810136P-BULK:
810136P-VAR:
試験成績書(COA)