Merck
330284P
Avanti
Clickable Chenodeoxycholic Acid
Avanti Research - A Croda Brand
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H45NO5
分子量:
487.67
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.21
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 5 mg (330284P-5MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
アプリケーション
Click Chemistry
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
330284P-5MG:
試験成績書(COA)