Merck
ATC413216003
Atlantic Research Chemicals Ltd
Ethyl 5-Bromo-4-Oxotetrahydro-2H-pyran-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
251.08
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 5-bromo-4-oxotetrahydro-2H-pyran-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H11BrO4/c1-2-13-8(11)5-3-12-4-6(9)7(5)10/h5-6H,2-4H2,1H3
InChI Key
DNSOUEIDBRVJAZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES01407
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES01407