Merck
ATC386058712
Atlantic Research Chemicals Ltd
tert-Butyl 4-(4-Bromobenzyl)piperazine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
355.27
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 4-(4-bromobenzyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C16H23BrN2O2/c1-16(2,3)21-15(20)19-10-8-18(9-11-19)12-13-4-6-14(17)7-5-13/h4-7H,8-12H2,1-3H3
InChI Key
JSRUCGIETXRETJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=HA001131
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=HA001131