Merck
ATC359510154
Atlantic Research Chemicals Ltd
Methyl 3-(Piperidin-1-ylmethyl)benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
233.31
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3-(1-piperidinylmethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C14H19NO2/c1-17-14(16)13-7-5-6-12(10-13)11-15-8-3-2-4-9-15/h5-7,10H,2-4,8-9,11H2,1H3
InChI Key
RJOMIJDQGNNOCO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES001157
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES001157