Merck
ATC311768936
Atlantic Research Chemicals Ltd
1-Cycloheptylpiperazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
182.31
MDL番号:
Iupac Name
1-cycloheptylpiperazine
Inchi Code
1S/C11H22N2/c1-2-4-6-11(5-3-1)13-9-7-12-8-10-13/h11-12H,1-10H2
InChI Key
CHSINHUYLALJPT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS03837
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS03837