Merck
ATC311762356
Atlantic Research Chemicals Ltd
5-Chloro-2-(4-chlorophenoxy)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
254.11
MDL番号:
Iupac Name
5-chloro-2-(4-chlorophenoxy)aniline
Inchi Code
1S/C12H9Cl2NO/c13-8-1-4-10(5-2-8)16-12-6-3-9(14)7-11(12)15/h1-7H,15H2
InChI Key
WLJSUJOESWTGEX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=AE00153
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=AE00153