Merck
ATEH998DEADF
AstaTech, Inc.
METHYL 4-(CHLOROSULFONYL)CYCLOHEXANE-1-CARBOXYLATE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
240.71
MDL番号:
Iupac Name
methyl 4-(chlorosulfonyl)cyclohexane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H13ClO4S/c1-13-8(10)6-2-4-7(5-3-6)14(9,11)12/h6-7H,2-5H2,1H3
InChI Key
BXUVNXCLQYDOCH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Wet Ice
Physical Form
Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=198074
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT20765
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)