Merck
ATEH9902A825
AstaTech, Inc.
ETHYL 2-(3-BROMO-2-OXOPYRROLIDIN-1-YL)ACETATE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
250.09
MDL番号:
Iupac Name
ethyl (3-bromo-2-oxo-1-pyrrolidinyl)acetate
Inchi Code
1S/C8H12BrNO3/c1-2-13-7(11)5-10-4-3-6(9)8(10)12/h6H,2-5H2,1H3
InChI Key
MPRWQADZAJHZQN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=206815
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=D85732