Merck
ATEH98DB32B2
AstaTech, Inc.
4-OXOOCT-7-YNOIC ACID
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
154.17
MDL番号:
Iupac Name
4-oxo-7-octynoic acid
Inchi Code
1S/C8H10O3/c1-2-3-4-7(9)5-6-8(10)11/h1H,3-6H2,(H,10,11)
InChI Key
TTXWZAQIQQBYMS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
OFF-WHITE SOLID
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=264614
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT35757