Merck
ATEH98DB31DF
AstaTech, Inc.
2-(OXAZOL-4-YL)ETHAN-1-AMINE TFA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.16
MDL番号:
Iupac Name
2-(oxazol-4-yl)ethan-1-amine 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C5H8N2O.C2HF3O2/c6-2-1-5-3-8-4-7-5;3-2(4,5)1(6)7/h3-4H,1-2,6H2;(H,6,7)
InChI Key
ZSLRTJKQOSECSH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=196114
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT18667
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)