Merck
ATEH98CA7701
AstaTech, Inc.
1-BROMO-4-(1-FLUOROCYCLOPROPYL)BENZENE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.06
MDL番号:
Iupac Name
1-bromo-4-(1-fluorocyclopropyl)benzene
Inchi Code
1S/C9H8BrF/c10-8-3-1-7(2-4-8)9(11)5-6-9/h1-4H,5-6H2
InChI Key
GRHOXNNMMTYMNT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=236732
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT26029
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)