Merck
ATEH98CA7692
AstaTech, Inc.
7-HYDROXY-1-METHYL-1H-INDAZOLE-5-CARBOXYLIC ACID
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
192.17
MDL番号:
Iupac Name
7-hydroxy-1-methyl-1H-indazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H8N2O3/c1-11-8-6(4-10-11)2-5(9(13)14)3-7(8)12/h2-4,12H,1H3,(H,13,14)
InChI Key
AQVHQJVCIKOSGM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=205216
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT21704
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)