Merck
ATEH988848C1
AstaTech, Inc.
1-(4-FLUOROPHENYL)CYCLOPROPAN-1-OL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.17
MDL番号:
Iupac Name
1-(4-fluorophenyl)cyclopropanol
Inchi Code
1S/C9H9FO/c10-8-3-1-7(2-4-8)9(11)5-6-9/h1-4,11H,5-6H2
InChI Key
MWFAWIYRJBMQMM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-20 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Wet Ice
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=209826
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT23535
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)