Merck
ATEH987DE732
AstaTech, Inc.
2-MORPHOLINOPYRAZINE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.19
MDL番号:
Iupac Name
4-(2-pyrazinyl)morpholine
Inchi Code
1S/C8H11N3O/c1-2-10-8(7-9-1)11-3-5-12-6-4-11/h1-2,7H,3-6H2
InChI Key
FFSZVTIOFCMLGM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=244895
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=E83237