Merck
ATEH9873997A
AstaTech, Inc.
2-(THIOPHEN-2-YLTHIO)ACETIC ACID
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
174.24
MDL番号:
Iupac Name
(2-thienylsulfanyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C6H6O2S2/c7-5(8)4-10-6-2-1-3-9-6/h1-3H,4H2,(H,7,8)
InChI Key
FGTPHFGZGZOZGD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=199817
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT21321
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)