Merck
ATEH980295AB
AstaTech, Inc.
(R)-5-OXOTETRAHYDROFURAN-2-CARBONYL CHLORIDE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
148.55
MDL番号:
Iupac Name
(2R)-5-oxotetrahydro-2-furancarbonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H5ClO3/c6-5(8)3-1-2-4(7)9-3/h3H,1-2H2/t3-/m1/s1
InChI Key
NNDIFJWAEOADAZ-GSVOUGTGSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=197092
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT19708
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)