Merck
ATEH97BAE4C3
AstaTech, Inc.
5,5-DIMETHYLPYRROLIDINE-2-CARBOXYLIC ACID HYDROCHLORIDE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.65
MDL番号:
Iupac Name
5,5-dimethylpyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO2.ClH/c1-7(2)4-3-5(8-7)6(9)10;/h5,8H,3-4H2,1-2H3,(H,9,10);1H
InChI Key
OHZZJQWZBJKQLS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=210088
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT23798
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)