Merck
ATEH97A4DBEF
AstaTech, Inc.
1-(2,6-DICHLOROPHENYL)CYCLOBUTANAMINE HYDROCHLORIDE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
252.57
MDL番号:
Iupac Name
1-(2,6-dichlorophenyl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11Cl2N.ClH/c11-7-3-1-4-8(12)9(7)10(13)5-2-6-10;/h1,3-4H,2,5-6,13H2;1H
InChI Key
UQSSKVAWCTVEAX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=169057
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AC4820
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)