Merck
ATEH96F12528
AstaTech, Inc.
5-BROMOTHIOPHEN-2-OL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.04
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-2-thiophenol
Inchi Code
1S/C4H3BrOS/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2,6H
InChI Key
JAKVDAWKIXMPHZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Light-red to Brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=149613
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=C72253