Merck
ATEH95E04DE7
AstaTech, Inc.
2,3-DIFLUORO-5-FORMYLBENZONITRILE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
167.11
MDL番号:
Iupac Name
2,3-difluoro-5-formylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C8H3F2NO/c9-7-2-5(4-12)1-6(3-11)8(7)10/h1-2,4H
InChI Key
KZGAMKRGVDBDBN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=174866
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=C92446