Merck
ATEH93EDCD0F
AstaTech, Inc.
1-BENZYL 4-(TERT-BUTYL) (2R,5R)-2-(HYDROXYMETHYL)-5-METHYLPIPERAZINE-1,4-DICARBOXYLATE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
364.44
MDL番号:
Iupac Name
1-benzyl 4-(tert-butyl) (2R,5R)-2-(hydroxymethyl)-5-methylpiperazine-1,4-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C19H28N2O5/c1-14-10-21(17(23)25-13-15-8-6-5-7-9-15)16(12-22)11-20(14)18(24)26-19(2,3)4/h5-9,14,16,22H,10-13H2,1-4H3/t14-,16-/m1/s1
InChI Key
DVPLXTZRAMPJQO-GDBMZVCRSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=174707
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=C92269
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)