Merck
ATEH57C9A6E4
AstaTech, Inc.
4-METHYL-5-NITRO-2,3'-BIPYRIDINE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.21
MDL番号:
Iupac Name
4-methyl-5-nitro-2,3'-bipyridine
Inchi Code
1S/C11H9N3O2/c1-8-5-10(9-3-2-4-12-6-9)13-7-11(8)14(15)16/h2-7H,1H3
InChI Key
WMRKLFBOOLQJKN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=166846
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=C90195