Merck
ATEH57C9A235
AstaTech, Inc.
2-CHLORO-4-PHENYLBENZO[H]QUINAZOLINE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
290.75
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-4-phenylbenzo[h]quinazoline
Inchi Code
1S/C18H11ClN2/c19-18-20-16(13-7-2-1-3-8-13)15-11-10-12-6-4-5-9-14(12)17(15)21-18/h1-11H
InChI Key
HGPVPXXVBLDHPA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Sticky Oil to Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=125737
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=S12198