Merck
ATEH57C9A16D
AstaTech, Inc.
(CIS)-N,N-DIETHYL-2-IODOCYCLOPROPANECARBOXAMIDE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
267.11
MDL番号:
Iupac Name
(1S,2S)-N,N-diethyl-2-iodocyclopropane-1-carboxamide
Inchi Code
1S/C8H14INO/c1-3-10(4-2)8(11)6-5-7(6)9/h6-7H,3-5H2,1-2H3/t6-,7+/m1/s1
InChI Key
ZFCGMGMQICLJSS-RQJHMYQMSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=45922
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=CS3129
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)