Merck
ATEH1F1C5371
AstaTech, Inc.
3-(AZETIDIN-3-YL)BENZONITRILE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
158.2
MDL番号:
Iupac Name
3-(azetidin-3-yl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C10H10N2/c11-5-8-2-1-3-9(4-8)10-6-12-7-10/h1-4,10,12H,6-7H2
InChI Key
GHNBGJYQSWVWOP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=30812
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=85628
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)