Merck
ATEH11AB2547
AstaTech, Inc.
ETHYL 3-AMINO-3-(4-BROMO-2-METHYLPHENYL)PROPANOATE, HCL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
322.63
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 3-amino-3-(4-bromo-2-methylphenyl)propanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H16BrNO2.ClH/c1-3-16-12(15)7-11(14)10-5-4-9(13)6-8(10)2;/h4-6,11H,3,7,14H2,1-2H3;1H
InChI Key
KDODGCNUQXKFJU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=125738
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=S12199