Merck
ATEH0DDC43D8
AstaTech, Inc.
2-(8-METHYL-9-OXO-9H-XANTHEN-4-YL)ACETIC ACID
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
268.27
MDL番号:
Iupac Name
2-(8-methyl-9-oxo-9H-xanthen-4-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C16H12O4/c1-9-4-2-7-12-14(9)15(19)11-6-3-5-10(8-13(17)18)16(11)20-12/h2-7H,8H2,1H3,(H,17,18)
InChI Key
LOMULPZJAGQWGF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=126480
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=Y11291