Merck
ATEH0DDC43C0
AstaTech, Inc.
2-(6-CHLORO-2,2-DIFLUOROBENZO[D][1,3]DIOXOL-5-YL)-4,4,5,5-TETRAMETHYL-1,3,2-DIOXABOROLANE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
318.51
MDL番号:
Iupac Name
2-(6-chloro-2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C13H14BClF2O4/c1-11(2)12(3,4)21-14(20-11)7-5-9-10(6-8(7)15)19-13(16,17)18-9/h5-6H,1-4H3
InChI Key
XIJVMIKPLGVBJY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=125764
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=97404