Merck
ATEH0DDC41F9
AstaTech, Inc.
8-AMINOBICYCLO[3.2.1]OCTAN-3-OL HCL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.67
MDL番号:
Iupac Name
(1R,5S)-8-aminobicyclo[3.2.1]octan-3-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO.ClH/c9-8-5-1-2-6(8)4-7(10)3-5;/h5-8,10H,1-4,9H2;1H
InChI Key
CWTRCGPAABKFIB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=71126
ピクトグラム
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P14916
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)