Merck
ATEH04309D63
AstaTech, Inc.
2-BROMO-4-VINYLPYRIDINE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
184.04
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-4-vinylpyridine
Inchi Code
1S/C7H6BrN/c1-2-6-3-4-9-7(8)5-6/h2-5H,1H2
InChI Key
OHAOVNXYYOWZJK-UHFFFAOYSA-N
Purity
92%
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=120837
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=60113