Merck
ATEH03ABA136
AstaTech, Inc.
3-METHYLISOQUINOLIN-5-AMINE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
158.2
MDL番号:
Iupac Name
3-methyl-5-isoquinolinamine
Inchi Code
1S/C10H10N2/c1-7-5-9-8(6-12-7)3-2-4-10(9)11/h2-6H,11H2,1H3
InChI Key
ZQLKOMXEZYQQBJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=119972
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=96525