Merck
ATEH03AB4FDA
AstaTech, Inc.
1-(1-(3-BROMOPHENYL)ETHYL)PIPERIDIN-4-OL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
284.2
MDL番号:
Iupac Name
1-(1-(3-bromophenyl)ethyl)piperidin-4-ol
Inchi Code
1S/C13H18BrNO/c1-10(11-3-2-4-12(14)9-11)15-7-5-13(16)6-8-15/h2-4,9-10,13,16H,5-8H2,1H3
InChI Key
KLVAXUDXTLUENV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=115730
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=N11660