Merck
ATE959436957
AstaTech, Inc.
LITHIUM 3-(AZETIDIN-1-YL)PROPANOIC ACID
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
135.09
MDL番号:
Iupac Name
lithium 3-(azetidin-1-yl)propanoate
Inchi Code
1S/C6H11NO2.Li/c8-6(9)2-5-7-3-1-4-7;/h1-5H2,(H,8,9);/q;+1/p-1
InChI Key
SLAPOUVWEDACGE-UHFFFAOYSA-M
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=84377
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F50895