Merck
ATE939894812
AstaTech, Inc.
ETHYL 2-BROMO-2-(2-CHLOROPHENYL)ACETATE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
277.54
MDL番号:
Iupac Name
ethyl bromo(2-chlorophenyl)acetate
Inchi Code
1S/C10H10BrClO2/c1-2-14-10(13)9(11)7-5-3-4-6-8(7)12/h3-6,9H,2H2,1H3
InChI Key
SEFGBXSZQZZZEE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=105881
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=93404