Merck
ATE939884160
AstaTech, Inc.
N-(3-CHLORO-4-NITROPHENYL)ACETAMIDE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.61
MDL番号:
Iupac Name
N-(3-chloro-4-nitrophenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H7ClN2O3/c1-5(12)10-6-2-3-8(11(13)14)7(9)4-6/h2-4H,1H3,(H,10,12)
InChI Key
KUAYZLXOOIEGDN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=102898
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=A10426