Merck
ATE517253511
AstaTech, Inc.
5,7-DICHLORO-3-METHYLPYRAZOLO[1,5-A]PYRIMIDINE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
202.04
MDL番号:
Iupac Name
5,7-dichloro-3-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Inchi Code
1S/C7H5Cl2N3/c1-4-3-10-12-6(9)2-5(8)11-7(4)12/h2-3H,1H3
InChI Key
SHZDPXWKNQJIMX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=90330
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=O11336
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)