Merck
ATE517249575
AstaTech, Inc.
4-(DIFLUOROMETHOXY)BUTAN-1-AMINE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
139.15
MDL番号:
Iupac Name
4-(difluoromethoxy)butan-1-amine
Inchi Code
1S/C5H11F2NO/c6-5(7)9-4-2-1-3-8/h5H,1-4,8H2
InChI Key
KEZHPIGDUCLOEM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=95712
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=89966