Merck
ATE517248414
AstaTech, Inc.
5,6,7,8-TETRAHYDRO-2,7-NAPHTHYRIDIN-3-OL HBR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.09
MDL番号:
Iupac Name
5,6,7,8-tetrahydro-2,7-naphthyridin-3-ol hydrobromide
Inchi Code
1S/C8H10N2O.BrH/c11-8-3-6-1-2-9-4-7(6)5-10-8;/h3,5,9H,1-2,4H2,(H,10,11);1H
InChI Key
SDAXYRVAJILURJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=8439
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=66263
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)