Merck
ATE514322446
AstaTech, Inc.
8-HYDROXYISOQUINOLINE-4-CARBOXYLIC ACID
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.17
MDL番号:
Iupac Name
8-hydroxyisoquinoline-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H7NO3/c12-9-3-1-2-6-7(9)4-11-5-8(6)10(13)14/h1-5,12H,(H,13,14)
InChI Key
ARTGPRAATYYLGK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=87101
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=K10076
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)