Merck
ATE514322155
AstaTech, Inc.
5,6-DIHYDRO-1H-IMIDAZO[4,5-D]PYRIDAZINE-4,7-DIONE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.11
MDL番号:
Iupac Name
5,6-dihydro-1H-imidazo[4,5-d]pyridazine-4,7-dione
Inchi Code
1S/C5H4N4O2/c10-4-2-3(7-1-6-2)5(11)9-8-4/h1H,(H,6,7)(H,8,10)(H,9,11)
InChI Key
GOKGXTNRIXSKPF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=86692
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=N10416
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)