Merck
ATE514322029
AstaTech, Inc.
2-VINYL-BENZOIC ACID ETHYL ESTER
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
176.22
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2-vinylbenzoate
Inchi Code
1S/C11H12O2/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)11(12)13-4-2/h3,5-8H,1,4H2,2H3
InChI Key
KTLPNEZOGCOFJE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=86566
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F14518
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)