Merck
ATE514320233
AstaTech, Inc.
6-CHLORO-7-CYCLOBUTYL-3-(2,6-DIFLUOROPHENYL)-[1,2,4]TRIAZOLO[4,3-B]PYRIDAZINE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
320.73
MDL番号:
Iupac Name
6-chloro-7-cyclobutyl-3-(2,6-difluorophenyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Inchi Code
1S/C15H11ClF2N4/c16-14-9(8-3-1-4-8)7-12-19-20-15(22(12)21-14)13-10(17)5-2-6-11(13)18/h2,5-8H,1,3-4H2
InChI Key
UNRUOOVLQNXVMK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=84795
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F51295
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)