Merck
ATE514320207
AstaTech, Inc.
6-BROMO-2,2-DIMETHYL-4H-BENZO[D][1,3]DIOXINE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.1
MDL番号:
Iupac Name
6-bromo-2,2-dimethyl-4H-1,3-benzodioxine
Inchi Code
1S/C10H11BrO2/c1-10(2)12-6-7-5-8(11)3-4-9(7)13-10/h3-5H,6H2,1-2H3
InChI Key
UIALGZOSKLCMHF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=84751
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F51269